Drukuj
Płytki do PCR w czasie rzeczywistym, 96-dołkowe, Eppendorf twin.tec® 96
Dostawca: EPPENDORF
0030132.505 0030132.513 0030132.530 0030132.548 0030132.700 0030132.718 0030129.644 0030129.636
732-2366EA 1070 PLN
732-2366 732-2367 732-2369 732-2370 732-2372 732-2373 EPPE0030129.644 EPPE0030129.636
Płytki do PCR w czasie rzeczywistym, 96-dołkowe, Eppendorf twin.tec® 96
Mikropłytki Płytki do PCR
PC frame, białe studnie PP. Czynnikiem ograniczającym metody Real-Time PCR z małymi objętościami często jest niewielkie natężenie fluorescencji. Białe studzienki w płytkach Eppendorf twin.tec® real time PCR plates znacznie lepiej odbijają fluorescencję niż jasne lub matowe studzienki. Tak więc, niższe poziomy fluorescencji są wykrywane w tym samym urządzeniu. Dodatkowo białe studzienki znacznie ograniczają zakłócania tła fluorescencji oraz prowadzą do zwiększenia jednorodności kolejnych analiz i powtarzalnych wyników. Sztywność ramki z poliwęglanu zapewnia łatwą i niezawodną obsługę. Studzienki PP gwarantują doskonały i szybki transfer temperatury do próbki.
  • Białe dołki z lepszą refleksją
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Effective sealing by raised well rims
The limiting factor in low-volume real-time PCR (qPCR) is often the remaining fluorescence intensity. Eppendorf twin.tec real-time PCR plates are specially manufactured for qPCR, as they offer all the advantages of regular twin.tec plates, but with the added advantage of white wells. These reflect fluorescence much better than clear or frosted wells, so lower levels of fluorescence are still detectable with the same instrument - just by using the right consumables. The qPCR plates white wells also significantly reduce interfering background fluorescence and lead to increased consistency between replicates, and giving highly reproducible results.
The wells are made from polypropylene - which guarantees fast heat transfer for fast assays - and the frame is made of rigid polycarbonate, to ensure easy and reliable handling - both in manual and automated assays.
Autoclavable: 121 °C, 20 min.
Centrifugation stability: 6000×g