Drukuj
Końcówki do filtrów, Corning® IsoTip™, Corning
Dostawca: Corning
4807 4808 4809 4810 4821 4823 4801
613-5506EA 848 PLN
613-5506 613-5507 613-5508 613-5509 613-5511 613-5512 613-5505
Końcówki do filtrów, Corning® IsoTip™, Corning
Końcówki do pipet
Te końcówki pipet posiadają obojętną, hydrofobową barierę z włókien wiązanych, która zapobiega kontaktowi aerozolowych zanieczyszczeń z pipetorami wyporowymi. Idealny do zastosowań, w których krytyczne jest unikanie zanieczyszczenia krzyżowego, takich jak amplifikacja DNA i obsługa radioizotopów.
  • Wyjątkowa trwałość
  • Wszystkie statywy z końcówkami Corning® spełniają wymagania dotyczące stosowania wielokanałowych pipetorów i wytrzymują powtarzające się cykle autoklawowania
  • Sterylne i bez certyfikatu RNase / DNase i nie pirogenne