Drukuj
Koncentratory UF Corning® Spin-X®, Corning
Dostawca: Corning
431477 431478 431479 431480 431481 431482 431483 431484 431485 431486 431489 431487 431488 431490 431491
512-0046EA 779 PLN
512-0046 512-0047 512-0048 512-0049 512-0050 512-0052 512-0057 512-0058 512-0059 512-0060 512-0063 512-0061 512-0062 512-0080 512-0082
Koncentratory UF Corning® Spin-X®, Corning
Filtry Filtry i koncentratory wirówkowe
Te koncentratory wirówkowe służą do prostego, jednoetapowego zagęszczania lub odsalania białek i innych biocząsteczek, z 90% i większym odzyskiem.
  • Pionowa konstrukcja membrany i cienka komora kanału filtracyjnego minimalizują zanieczyszczenia membrany i zapewniają szybkie zagęszczanie, nawet w przesyconych roztworach
  • Wyposażone w "dead stop" eliminujący ryzyko zatężania do sucha; ponowne wirowanie niekonieczne
  • Membrany z niskowiążącego polieterosulfonu (PES) są dostępne z pięcioma różnymi wartościami MWCO: 5000 10 000, 30 000, 50 000 i 100 000 by sprostać wszystkim wymaganiom
  • Wybierz MWCO ¹/₂ do ¹/₃ mniejsze niż to białka, które ma być zagęszczane
  • MWCO i podziałka są nadrukowane na ściance koncentratora, by uniknąć pomyłek
Other applications include removal of labeled amino acids and nucleotides, HPLC sample preparation, deproteinization of samples, recovery of biomolecules from cell culture supernatants and lysates, and concentrating virus from cell culture supernatants.
Do wyboru trzy rozmiary:
- Spin-X UF 500 do próbek do 500 µl
- Spin-X UF 6 do próbek do 6 ml
- Spin-X UF 20 do próbek do 20ml, 14 ml gdy są używane w rotorze kątowym
Informacje do zamówienia: Spin-X UF 6 i 20 mogą być używane w rotorach wychylnych i kątowych. Spin-X UF 500 muszą być używane w rotorach kątowych. Rotory nie są dołączone. W celu uzyskania dalszych informacji informacji skontaktuj się z Avantor.