Drukuj
Fosforany(V) o,o,o-tritolilu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fosforany o,o,o-trikrezylu, Ortofosforany(V) o,o,o-tritolilu
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 855 PLN
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
Fosforany(V) o,o,o-tritolilu 96%
Fosforany(V) o,o,o-tritolilu
Formuła: C₂₁H₂₁O₄P
Temp. Wrzenia: 410 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041906
Numer CAS: 78-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-103-5
Jednostka: 2574
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09893
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %