Drukuj
Kwas nitrotereftalowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
129000250 129001000
ACRO129000250EA 485 PLN
ACRO129000250 ACRO129001000
Kwas nitrotereftalowy 99+%
Kwas nitrotereftalowy
Formuła: C₈H₅NO₆
Temp. topnienia: 270…272 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007141
Numer CAS: 610-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-217-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %