Kwas nitrotereftalowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25043.06
B25043.14
B25043.22
B25043.06EA
420
PLN
B25043.06
B25043.14
B25043.22
Kwas nitrotereftalowy ≥99%
Kwas nitrotereftalowy
Purity: 99%
CAS No.: 610-29-7
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Melting Point: 270-272°
MDL No.: MFCD00007141
Formuła:
C₈H₅NO₆ Temp. topnienia: 270…272 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007141 Numer CAS: 610-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-217-4 |