Drukuj
Wodorotlenek miedzi(II) 94% stabilised, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric hydroxide, Cuprichydroxide, Copper dihydroxide
32733.36 32733.A3
32733.36EA 513 PLN
32733.36 32733.A3
Wodorotlenek miedzi(II) 94% stabilised, tech.
Wodorotlenek miedzi(II)
Purity: 94% CAS No.: 20427-59-2 Molecular Formula: H2CuO2 Formula Weight: 97.55 Physical Form: Powder Density: 3.4 Appearance: Blue Odour: Odourless Solubility: Slightly soluble in water Merck Reference: 14,2642 MDL No.: MFCD00010968
Used as a raw material in chemical processing and catalyst manufacturing.
Formuła: H₂CuO₂
MW: 97.56
Gęstość: 3.4
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010968
Numer CAS: 20427-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 243-815-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 14,2642