Drukuj
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej, low viscosity, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9481-1KG C9481-500G
SIALC9481-1KGEA 1100 PLN
SIALC9481-1KG SIALC9481-500G
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej, low viscosity, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej
Formuła: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081472
Numer CAS: 9004-32-4
Klasyfikacja Merck : 12,01877