Sól sodowa celulozy karboksymetylowej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Carboxymethyl cellulose, sodium salt, Cellulose gum, Cellulose, carboxymethyl ether, sodium salt, Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity 800mpa.s), Sodium carboxymethyl cellulose, CMC
A18105.0E
A18105.36
A18105.0EEA
1870
PLN
A18105.0E
A18105.36
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej
Sól sodowa celulozy karboksymetylowej
CAS No.: 9004-32-4
Melting Point:
Formuła:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081472 Numer CAS: 9004-32-4 Klasyfikacja Merck : 14,1829 |