Drukuj
9-Acetylanthracene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-(9-Anthracenyl)acetone, 9-Anthryl methyl ketone, 1-(9-Anthracenyl)ethanone
102440050 102440250
ACRO102440050EA 285 PLN
ACRO102440050 ACRO102440250
9-Acetylanthracene 95%
9-Acetylanthracene
Formuła: C₁₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 374 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 72…76 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001259
Numer CAS: 784-04-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-315-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥94 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %