9-Acetylanthracene 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L01278.06
L01278.14
L01278.PF
L01278.06EA
376
PLN
L01278.06
L01278.14
L01278.PF
9-Acetylanthracene 96%
9-Acetylanthracene
Purity: 96%
CAS No.: 784-04-3
Molecular Formula: C16H12O
Formula Weight: 220.27
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 1370056
Formuła:
C₁₆H₁₂O Temp. Wrzenia: 374 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 72…76 °C Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001259 Numer CAS: 784-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 212-315-2 |