Drukuj
6-Propylo-2-tiouracyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
P3755-100G P3755-10G P3755-25G
SIALP3755-100GEA 1310 PLN
SIALP3755-100G SIALP3755-10G SIALP3755-25G
6-Propylo-2-tiouracyl, Sigma-Aldrich®
6-Propylo-2-tiouracyl
Formuła: C₇H₁₀N₂OS
Temp. Wrzenia: 448 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215…218 °C
Numer MDL: MFCD00006041
Numer CAS: 51-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-103-2
Klasyfikacja Merck : 12,08054