4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15091.06
A15091.14
A15091.22
A15091.06EA
916
PLN
A15091.06
A15091.14
A15091.22
4-Hydroxyphthalic acid ≥98%
4-Hydroxyphthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 610-35-5
Molecular Formula: C8H6O5
Formula Weight: 182.13
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00013984
Formuła:
C₈H₆O₅ Temp. Wrzenia: 386 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013984 Numer CAS: 610-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-221-6 |