4-Aminophthalic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L03333.03
L03333.06
L03333.03EA
485
PLN
L03333.03
L03333.06
4-Aminophthalic acid 98%
4-Aminophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5434-21-9
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₈H₇NO₄ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013985 Numer CAS: 5434-21-9 Numer WE (dawny EINECS): 226-596-4 |