Drukuj
Ftalid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
P39605-100G P39605-500G
SIALP39605-100GEA 204 PLN
SIALP39605-100G SIALP39605-500G
Ftalid, Sigma-Aldrich®
Ftalid
Formuła: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 290
Temp. topnienia: 73
Gęstość: 1.1 g/cm³ (30 °C)
Numer MDL: MFCD00005906
Numer CAS: 87-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-744-0