Drukuj
Ftalid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Isobenzofuran-1(3H)-one
131090050 131091000 131095000
ACRO131090050EA 121 PLN
ACRO131090050 ACRO131091000 ACRO131095000
Ftalid 99%
Ftalid
Formuła: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 290
Temp. topnienia: 70…73 °C
Temp. Zapłonu: 152 °C
Numer MDL: MFCD00005906
Numer CAS: 87-41-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-744-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %