Ftalid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Isobenzofuran-1(3H)-one
A15516.22
A15516.36
A15516.22EA
274
PLN
A15516.22
A15516.36
Ftalid ≥98%
Ftalid
Purity: 98+%
CAS No.: 87-41-2
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 72-75°
Boiling Point: 289-291°
Beilstein Reference: 114632
MDL No.: MFCD00005906
Formuła:
C₈H₆O₂ MW: 134.13 g/mol Temp. Wrzenia: 289…291 °C Temp. topnienia: 72…75 °C Gęstość: 1.1 Temp. Zapłonu: 152 °C (305 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005906 Numer CAS: 87-41-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-744-0 |