Komplekson alizaryny, (max. 10% H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid, 2,2'-(((3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl)azanediyl)diacetic acid, 3,4-dihydroxyanthraquinon-2-ylmethyliminodi(acetic acid), Alizarine-3-methylamine-N,N-diacetic acid
A16699.03
A16699.06
A16699.03EA
762
PLN
A16699.03
A16699.06
Komplekson alizaryny, (max. 10% H₂O)
Komplekson alizaryny
CAS No.: 3952-78-1
Molecular Formula: C19H15NO8
Formula Weight: 385.33
Melting Point: 180-182°
Beilstein Reference: 2190028
MDL No.: MFCD00001202
Formuła:
C₁₉H₁₅NO₈ Temp. topnienia: 180…182 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001202 Numer CAS: 3952-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-544-2 |