Drukuj
Tymoloftaleina
Dostawca: Molekula
40922033-100G 40922033-25KG
MOLE40922033-100GEA 819 PLN
MOLE40922033-100G MOLE40922033-25KG
Tymoloftaleina
Tymoloftaleina
Formuła: C₂₈H₃₀O₄
Temp. topnienia: 253 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005909
Numer CAS: 125-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-729-7
Klasyfikacja Merck : 12,09542