Drukuj
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego indicator for metal titration, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
33825-1G 33825-5G
33825-1GEA 258 PLN
33825-1G 33825-5G
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego indicator for metal titration, Fluka™
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego
Formuła: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760.59 g/mol
Temp. topnienia: 195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044293
Numer CAS: 3618-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-805-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Change range complying
Sulfated ash Max. 50 %
Absorption maximum 575 - 585 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 400
Suitability for Complexometry complying
Test of sensitivity complying