Drukuj
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08677.0001 1.08677.0005
1.08677.0001EA 592 PLN
1.08677.0001 1.08677.0005
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego, Supelco®
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego
Formuła: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760.59 g/mol
Temp. topnienia: ∼210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044293
Numer CAS: 3618-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-805-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 510 g/l (20 °C)
Molar Mass 760.59 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
pH 8.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)