Drukuj
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego, water soluble, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
211220010 211220050 211220100 211220500
ACRO211220010EA 267 PLN
ACRO211220010 ACRO211220050 ACRO211220100 ACRO211220500
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego, water soluble, pure
Sól tetrasodowa oranżu ksylenolowego
Formuła: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760.59 g/mol
Temp. topnienia: 210 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044293
Numer CAS: 3618-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 222-805-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10.0 % (110°C, 1 h)
UV Lambda max 575 to 585 nm (0.1N NaOH)
Suitability (for Zn titration) Passes test