Drukuj
Alizaryna 97%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
153690250 153691000 153695000 153690025
ACRO153690250EA 251 PLN
ACRO153690250 ACRO153691000 ACRO153695000 ACRO153690025
Alizaryna 97%, czysty
Alizaryna
Formuła: C₁₄H₈O₄
Temp. Wrzenia: 430 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 287…289 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001201
Numer CAS: 72-48-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-782-5
Klasyfikacja Merck : 13,00246
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 %