Alizaryna ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14404.36
A14404.0E
A14404.22
AB115956.0500
A14404.36EA
1760
PLN
A14404.36
A14404.0E
A14404.22
ABCRAB115956.0500
Alizaryna ≥94%
Alizaryna
Purity: 94%
CAS No.: 72-48-0
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 286-290°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,251
MDL No.: MFCD00001201
Formuła:
C₁₄H₈O₄ Temp. Wrzenia: ∼430 °C (subl.) Temp. topnienia: 286…290 °C Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001201 Numer CAS: 72-48-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-782-5 Klasyfikacja Merck : 14,251 |