Drukuj
Ortooctan trimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500
8.18804.0100EA 283 PLN
8.18804.0100 8.18804.0500
Ortooctan trimetylu, Sigma-Aldrich®
Ortooctan trimetylu
Formuła: C₅H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 109 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008477
Numer CAS: 1445-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-892-9
Jednostka: 3272
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)