Drukuj
Ortooctan trimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
237876-100ML 237876-500ML
SIAL237876-100MLEA 270 PLN
SIAL237876-100ML SIAL237876-500ML
Ortooctan trimetylu, Sigma-Aldrich®
Ortooctan trimetylu
Formuła: C₅H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 109 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Numer MDL: MFCD00008477
Numer CAS: 1445-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-892-9
Jednostka: 3272
ADR: 3,II