Drukuj
Ortooctan trimetylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
218181000 218185000
ACRO218181000EA 341 PLN
ACRO218181000 ACRO218185000
Ortooctan trimetylu 98+%
Ortooctan trimetylu
Formuła: C₅H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 109 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: 16 °C
Numer MDL: MFCD00008477
Numer CAS: 1445-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-892-9
Jednostka: 3272
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %