Drukuj
Ortopropionian trietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
T60607-100ML T60607-500ML
SIALT60607-100MLEA 284 PLN
SIALT60607-100ML SIALT60607-500ML
Ortopropionian trietylu, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₉H₂₀O₃
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: < 0 °C
Gęstość: 0,8876 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009226
Numer CAS: 115-80-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-108-0
Jednostka: 3272
ADR: 3,III