Drukuj
Ortooctan trietylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139651000 139655000 139650025
ACRO139651000EA 202 PLN
ACRO139651000 ACRO139655000 ACRO139650025
Ortooctan trietylu 97%
Ortooctan trietylu
Formuła: C₈H₁₈O₃
Temp. Wrzenia: 142 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,885 g/cm³
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009223
Numer CAS: 78-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-112-4
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %