Drukuj
fluoroboran sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium fluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43877.0250 8.43877.1000
8.43877.0250EA 192 PLN
8.43877.0250 8.43877.1000
fluoroboran sodu, Sigma-Aldrich®
fluoroboran sodu
Formuła: BF₄Na
MW: 109.79 g/mol
Temp. topnienia: 384
Gęstość: ∼2.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003515
Numer CAS: 13755-29-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-340-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,08761
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 384 °C
Molar Mass 109.79 g/mol
Hill Formula BF4Na
Chemical Formula NaBF4