Metyloceluloza, 8000 cPs (C=2%, H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43483.22
43483.36
43483.22EA
464
PLN
43483.22
43483.36
Metyloceluloza, 8000 cPs (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6040
MDL No.: MFCD00081763
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081763 Numer CAS: 9004-67-5 Klasyfikacja Merck : 14,6040 |