Metyloceluloza, 400 cP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cellulose methyl ether
43147.22
43147.A4
43147.36
43147.22EA
409
PLN
43147.22
43147.A4
43147.36
Metyloceluloza, 400 cP
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6040
MDL No.: MFCD00081763
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081763 Numer CAS: 9004-67-5 Klasyfikacja Merck : 14,6040 |