Drukuj
Metyloceluloza, 4000 mPa.S (2% H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
258111000 258115000 258110025
ACRO258111000EA 279 PLN
ACRO258111000 ACRO258115000 ACRO258110025
Metyloceluloza, 4000 mPa.S (2% H₂O)
Methyl cellulose
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081763
Numer CAS: 9004-67-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 3000 to 5600 cP (2 % in water at 20°C)