Metyloceluloza, 4000 mPa.S (2% H₂O), powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Cellulose methyl ether
36718.22
36718.36
36718.A4
36718.22EA
419
PLN
36718.22
36718.36
36718.A4
Metyloceluloza, 4000 mPa.S (2% H₂O), powder
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6040
MDL No.: MFCD00081763
Uwaga: Incompatible with strong oxidising agents, bleach, perchloric acid, nitric acid, perchlorates, alkali nitrates, alkali nitrites and calcium oxide.
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081763 Numer CAS: 9004-67-5 Klasyfikacja Merck : 14,6040 |