Drukuj
Metyloceluloza, 15 cP (2% H₂O)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
182311000 182312500 182310010
ACRO182311000EA 310 PLN
ACRO182311000 ACRO182312500 ACRO182310010
Metyloceluloza, 15 cP (2% H₂O)
Methyl cellulose
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081763
Numer CAS: 9004-67-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 12 to 18 cP (2 % in water at 20°C)