zieleń świetlna SF żółtawa, pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
229770100
229771000
ACRO229770100EA
501
PLN
ACRO229770100
ACRO229771000
zieleń świetlna SF żółtawa, pure, high purity biological stain
zieleń świetlna SF żółtawa
Formuła:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012121 Numer CAS: 5141-20-8 Numer WE (dawny EINECS): 225-906-5 Klasyfikacja Merck : 13,05506 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Loss on drying | ≤10 % (1 g, 110°C, 2 h) |
UV Lambda max | 629 to 634 nm (H2O, 5 mg/l, 1 cm) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.96 to 1.16 |
Titration | ≥60 % (As is) |