zieleń świetlna SF żółtawa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dihydrogen (ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-p'-sulphonatobenzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](m-sulphonatobenzyl)ammonium disodium salt, Acid Green 5, Light Green 2G, S or 2GN, CI 42095, Sodium 3-((-ethyl(-4-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)ammonio)methyl)benzenesulphonate, Food Green n°2, Acid Green F, Fast acid Green N, CN DcL-30
CAS No.: 5141-20-8
Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3
Formula Weight: 792.86
Melting Point: ca 288° dec.
Beilstein Reference: 5717828
Merck Reference: 14,5485
MDL No.: MFCD00012121
Formuła:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012121 Numer CAS: 5141-20-8 Numer WE (dawny EINECS): 225-906-5 Klasyfikacja Merck : 14,5485 |