Drukuj
2,6-Dimethyl-4-heptanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diisobutylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
541486-1L 541486-250ML
SIAL541486-1LEA 896 PLN
SIAL541486-1L SIAL541486-250ML
2,6-Dimethyl-4-heptanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-heptanol
Formuła: C₉H₂₀O
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0,8237 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00008944
Numer CAS: 108-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-619-6