β-D-Glukopiranozyd α-hydroksy-o-tolilu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, D(-)-Salicin, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol, D(−)-Salicin
Purity: 99%
CAS No.: 138-52-3
Molecular Formula: C13H18O7
Formula Weight: 286.28
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 200-203°
Beilstein Reference: 89593
Merck Reference: 14,8324
Optical Rotation: -62.5° (c=3 in water)
MDL No.: MFCD00006590
An analgesic and antipyretic. Substrate for beta-glucosidase
Formuła:
C₁₃H₁₈O₇ MW: 286.28 g/mol Temp. topnienia: 200…203 °C Gęstość: 1.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006590 Numer CAS: 138-52-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-331-6 Klasyfikacja Merck : 12,08476 |