1-(4-Nitrofenylo)glicerol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L19968.03
L19968.06
L19968.03EA
1520
PLN
L19968.03
L19968.06
1-(4-Nitrofenylo)glicerol ≥99%
1-(4-Nitrofenylo)glicerol
Purity: 99%
CAS No.: 2207-68-3
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Odour: Odourless
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 7376091
MDL No.: MFCD00017037
Formuła:
C₉H₁₁NO₅ Temp. topnienia: 95…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017037 Numer CAS: 2207-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-624-9 |