Drukuj
1-(4-Nitrofenylo)glicerol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
N1143-1G N1143-5G
SIALN1143-1GEA 790 PLN
SIALN1143-1G SIALN1143-5G
1-(4-Nitrofenylo)glicerol, Sigma-Aldrich®
1-(4-Nitrofenylo)glicerol
Formuła: C₉H₁₁NO₅
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00017037
Numer CAS: 2207-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 218-624-9