4-Fluoro-2-trifluorometylobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
B20617.06
B20617.14
B20617.06EA
625
PLN
B20617.06
B20617.14
4-Fluoro-2-trifluorometylobenzonitryl ≥98%
4-Fluoro-2-trifluorometylobenzonitryl
Purity: 98+%
CAS No.: 194853-86-6
Molecular Formula: C8H3F4N
Formula Weight: 189.11
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 194-196°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00061283
Formuła:
C₈H₃F₄N Temp. Wrzenia: 194…196 °C Temp. topnienia: 43…45 °C Gęstość: 1,350 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061283 Numer CAS: 194853-86-6 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |