4'-Bromo-3-chloropropiophenone ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Bromophenyl)-3-chloropropan-1-one, 4'-Bromo-β-chloropropiophenone
A13988.09
A13988.18
A13988.30
A13988.09EA
360
PLN
A13988.09
A13988.18
A13988.30
4'-Bromo-3-chloropropiophenone ≥94%
4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Purity: 94%
CAS No.: 31736-73-9
Molecular Formula: C9H8BrClO
Formula Weight: 247.53
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 1944367
Formuła:
C₉H₈BrClO Temp. Wrzenia: 301 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 57…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018979 Numer CAS: 31736-73-9 Numer WE (dawny EINECS): 250-784-5 |