1,4-Dioksan 0,05% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1032002
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
p-Dioksan
87821.180EA
738
PLN
87821.180
1,4-Dioksan 0,05% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1032002
1,4-Dioksan
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00006571 Numer CAS: 123-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8 Jednostka: 1165 ADR: 3,II |