Drukuj
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy) ≥97%, white crystalline powder, Ultra Pure Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
0732-10GEA 510 PLN
0732-10G 0732-100G 0732-500G
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy) ≥97%, white crystalline powder, Ultra Pure Grade
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy)
Formuła: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380.35 g/mol
Temp. topnienia: 241 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004291
Numer CAS: 67-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-651-2
Klasyfikacja Merck : 13,03560
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Loss on Drying ≤1%
Melting Range w/Decomposition ≥238 °C
Protease none
Purity >97 %
RNase none detected