Drukuj
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
03777-10G 03777-50G
SIAL03777-10GEA 790 PLN
SIAL03777-10G SIAL03777-50G
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy), Sigma-Aldrich®
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy)
Formuła: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Temp. topnienia: 240…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004291
Numer CAS: 67-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-651-2
Klasyfikacja Merck : 13,03560