Drukuj
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: EGTA, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® FE PA, Idranal® VI, Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid, Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Ethylene Glycol Bis(2-aminoethyl Ether)-N,N,N,N-tetraacetic acid, 3,12-Bis(carboxymethyl)-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, Titriplex® VI
M-Clarity™ quality level = MQ400
E0396-100G E0396-10G E0396-25G
SIALE0396-100GEA 3080 PLN
SIALE0396-100G SIALE0396-10G SIALE0396-25G
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy), Sigma-Aldrich®
EGTA (kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy)
Formuła: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380.35 g/mol
Temp. topnienia: 240…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004291
Numer CAS: 67-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-651-2
Klasyfikacja Merck : 13,03560