Drukuj
Błękit metylowy, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: C.I. 42780
229660250 229661000
ACRO229660250EA 383 PLN
ACRO229660250 ACRO229661000
Błękit metylowy, high purity biological stain
Błękit metylowy
Formuła: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 799.81 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058509
Numer CAS: 28983-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 249-113-9
Klasyfikacja Merck : 13,06055
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
UV Lambda max 594 to 610 nm (in 0.005M HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.09