Drukuj
Butelki z rolką, Nunc™ InVitro™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
1060-20 1060-85 1760-20 2160-05 2160-20 4260-22 1060-05 1860-22
734-2393EA 849 PLN
734-2393 734-2394 734-2396 734-2397 734-2694 734-2695 734-2392 734-2395
Butelki z rolką, Nunc™ InVitro™, Thermo Fisher Scientific
Butelki i butle Butelki typu "roller"
Sterylne, PETG.
  • Szybkie ergonomiczne zamknięcie, obniża przeciążenie nadgarstka i zwiększa produktywność
  • Szeroka gama rozmiarów z powierzchnią od 1050 do 4200 cm²
  • Dostępne w wielkości Standard i Expanded Surface, która pozwala na skalowanie wzrostu komórek i ilości produktu bez potrzeby kupna dodatkowego sprzętu lub wydłużenia czasu pracy
  • Łatwe do odczytu podziałki wypełnienia medium
  • Numer partii jest wydrukowany na każdej butelce w celu zmaksymalizowania identyfikacji
Do produkcji na skalę przeysłową szczepionek, przeciwciał monoklonalnych lub farmaceutyków. Idealne do komórek adherentnych.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.