Drukuj
Naczynia do hodowli komórkowych, powierzchnia Nunc™ UpCell™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
174902 174903 174904 174905 174906
734-2381EA 2020 PLN
734-2381 734-2383 734-2253 734-2382 734-2384
Naczynia do hodowli komórkowych, powierzchnia Nunc™ UpCell™, Thermo Fisher Scientific
Szalki do hodowli Szalki do hodowli komórkowych
Z wieczkiem, sterylne. Jednorazowego użytku wentylowane szalki posiadają wrażliwą na temperaturę powierzchnię która jest idealna do pasażowania komórek, analiz pojedynczych komórek i badań nad transplantacją komórek.
  • Powierzchnia pozwala na odzysk komórek z nienaruszonymi białkami powierzchniowymi
  • Wysoka żywotność komórek jest osiągana przy minimalnym czasie i bez użycia siły fizycznej
  • Białka powierzchniowe są zachowane ponieważ nie wymagana jest trypsynizacja
  • Uwalnia komórki adherentne poprzez obniżenie temperatury hodowli komórkowej
  • Umożliwia odzysk całych warstw komórek i tworzenie modeli tkankowych 3d które utrzymują się z pomocą normalnych połączeń między komórkowych i macierzy pozakomórkowej